Ställ för kryorör, med lock
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
8820 8830-11 8810
700-2811EA 300 SEK
700-2811 700-2812 700-2813
Ställ för kryorör, med lock
Ställ Kryorörställ
Polypropylene lid with easy to read alphanumeric labels.
  • Stable, low-profile design with an alphanumeric grid for easy tube identification
  • Lid protects samples and allows racks to be stacked
  • Several colours available