Mätkolvar för sockeranalys enligt Kohlrausch, klass B, vit gradering, SILBERBRAND
Leverantör: Brand
402038 402046
BRND402038EA 915 SEK
BRND402038 BRND402046
Mätkolvar för sockeranalys enligt Kohlrausch, klass B, vit gradering, SILBERBRAND
Kolvar Mätkolv
Borosilikatglas 3.3.
  • Calibrated to contain (TC, IN)
  • Error limits according to class B
  • Mark and inscriptions in high contrast white enamel