Bensylacetat för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03181.0100 8.03181.1000
8.03181.0100EA 330 SEK
8.03181.0100 8.03181.1000
Bensylacetat för syntes, Sigma-Aldrich®
Bensylacetat
Formel: C₉H₁₀O₂
MW: 150,18 g/mol
Kokpunkt: 206 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: –51 °C
Densitet: 1,04 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 95 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00008712
CAS nummer: 140-11-4
EINECS: 205-399-7
Merck Index: 13,01125
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point -51 °C
Molar Mass 150.17 g/mol
Boiling Point 205 - 207 °C
Vapor Pressure 1 hPa (45 °C)
Flash Point 95 °C
Refractive Index 1.5006 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.9 - 8.4 %(V)
Density 1.06 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 460 °C
Synonyms Acetic acid benzyl ester
Hill Formula C9H10O2
Chemical Formula CH3COOCH2C6H5