2-Metylbutan, Supelco®
Leverantör: Merck
Fara
Synonyms: Isopentan
M-Clarity™ quality level = MQ100
59060-5ML 59060-10ML
59060-5MLEA 754 SEK
59060-5ML 59060-10ML
2-Metylbutan, Supelco®
2-Metylbutan
Formel: CH₃CH₂CH(CH₃)₂
MW: 72,15 g/mol
Kokpunkt: 28 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: –160 °C
Densitet: 0,62 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: –51 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00009338
CAS nummer: 78-78-4
EINECS: 201-142-8
UN: 1265
ADR: 3,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2a3b6c29609570bf029ff5139d3ce2fe75de9bad&vid=520eb37d44f37c531674e3bfa207cde1fc5191d9&prid=web&clid=SAPDAM