2-Metylbutan ≥99%, GPR RECTAPUR®
Leverantör: VWR Chemicals
Fara
Synonyms: Isopentan
24872.298EA 1300 SEK
24872.298 24872.323 24872.260
2-Metylbutan ≥99%, GPR RECTAPUR®
2-Metylbutan
Formel: CH₃CH₂CH(CH₃)₂
MW: 72,15 g/mol
Kokpunkt: 28 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: –160 °C
Densitet: 0,62 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: –51 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00009338
CAS nummer: 78-78-4
EINECS: 201-142-8
UN: 1265
ADR: 3,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=498904a9f8b2618e19d2343aa74e247ec7121f00&vid=278ab1939f4cb13ad32cc36a860f8e72113575ba&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Assay Min. 99 %
Boiling point 27.0 - 28.5 °C
Density (20/4) 0.600 - 0.640
Refractive index (20°C) 1.353 - 1.355
Evaporation residue Max. 50 ppm