Isooktan, dehydrerad (högst 0,0100% H2O) ≥99%, GPR RECTAPUR® för syntes
Leverantör: VWR Chemicals
|
Fara
|
28780.322EA
2000
SEK
28780.322
28780.366
Isooktan, dehydrerad (högst 0,0100% H2O) ≥99%, GPR RECTAPUR® för syntes
Isooktan
Formel:
(CH₃)₂CHCH₂C(CH₃)₃ Kokpunkt: 99,2 °C (1013 hPa) Smältpunkt: –107 °C Densitet: 0,692 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: –12 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00008943 CAS nummer: 540-84-1 EINECS: 208-759-1 UN: 1262 ADR: 3,II Merck Index: 13,05212 |
|
Specifikation testresultat
Assay | Min. 99 % |
IR Spectrum | Passes test |
Density (20/4) | 0.690 - 0.695 |
Free acidity | Max. 0.0004 meq/g |
Evaporation residue | Max. 50 ppm |
Water | Max. 100 ppm |