tert-Butylamin för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01546.0100 8.01546.0500 8.01546.1000 8.01546.9035
8.01546.0100EA 333 SEK
8.01546.0100 8.01546.0500 8.01546.1000 8.01546.9035
tert-Butylamin för syntes, Sigma-Aldrich®
tert-Butylamin
Formel: C₄H₁₁N
Kokpunkt: 44,4 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: –72 °C
Densitet: 0,6965 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: –38 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00008050
CAS nummer: 75-64-9
EINECS: 200-888-1
UN: 2734
ADR: 8 (3),I
Merck Index: 13,01544
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -72 °C
Molar Mass 73.14 g/mol
Boiling Point 44 °C
Vapor Pressure 300 hPa (20 °C)
Flash Point -38 °C DIN 51755 Part 1
Refractive Index 1.37 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.5 - 9.2 %(V)
Density 0.69 g/cm3 (20 °C)
pH 12 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 375 °C DIN 51794