2-klor-2-metylpropan ≥98.0%
Leverantör: TCI
Fara
C0208-25ML C0208-500ML
TCIAC0208-25MLEA 215 SEK
TCIAC0208-25ML TCIAC0208-500ML
2-klor-2-metylpropan ≥98.0%
2-klor-2-metylpropan
Formel: C₄H₉Cl
Kokpunkt: 52°C
Smältpunkt: –28 °C
Densitet: 0,85 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: -18°C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00000816
CAS nummer: 507-20-0
EINECS: 208-066-4
UN: 1127
ADR: 3,II
Merck Index: 14,01562
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=809fb81837a13f30af755407f8f86b5180ad64df&vid=65c403ec65dcdb6af6180f442840006283bfd024&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %