HILIC kolonner för hydrofil interaktionskromatografi, Asahipak NH2P
Leverantör: Resonac
F7630001 F6710016 F7630006 F7630002 F6713000 F7630005 F6710030 F7630007 F7630010
554-0880EA 15450 SEK
554-0880 554-2234 554-0878 554-0879 554-2236 554-4437 554-1773 554-1776 554-4502
HILIC kolonner för hydrofil interaktionskromatografi, Asahipak NH2P
Kromatografikolonn
Polymerbaserade, packade kolonner för sackaridanalys.
  • Har utmärkt kemisk stabilitet och kan förvaras långa tider utan att brytas ned
  • Kan tvättas med alkaliska lösningar
  • Lämplig för ELSD, Corona-detektor för laddade aerosoler (CAD) och LC/MS
  • NH2P-40 är en variant av NH2P-50, men med högre prestanda
Order Now
SPECIFIKATIONER
Benämning Asahipak NH2P-50 4E Asahipak NH2P-50G 4A Asahipak NH2P-50 2D Asahipak NH2P-50 4D Asahipak NH2P-50G 2A Asahipak NH2P-50 4B Asahipak NH2P-50G 3A Asahipak NH2P-40 3E Asahipak NH2P-40 2E
Environmentally Preferable
Max. tryck 15 MPa (150 bar) 10 MPa (100 bar) 10 MPa (100 bar) 5,0 MPa (50 bar) 13 MPa (130 bar) 20 MPa (200 bar)
pH område 2 - 13 2 - 13 2 - 13 2 - 13 2 - 13 2 - 13 2 - 13 2 - 13 2 - 13
Temperature limit 4 - 50 °C 4 - 50 °C 4 - 50 °C 4 - 50 °C 4 - 50 °C 4 - 50 °C 15 - 50 °C 15 - 50 °C 15 - 50 °C
USP code L82 L82 L82 L82 L82 L82 L82 L82 L82