5-Metyl-3-heptanon för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Varning
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18663.1000 8.18663.9160 8.18663.9030
8.18663.1000EA 821 SEK
8.18663.1000 8.18663.9160 8.18663.9030
5-Metyl-3-heptanon för syntes, Sigma-Aldrich®
5-Metyl-3-heptanon
Formel: C₈H₁₆O
Kokpunkt: 159 °C (1013 hPa)
Densitet: 0,82 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 43 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00009340
CAS nummer: 541-85-5
EINECS: 208-793-7
UN: 2271
ADR: 3,III
Merck Index: 12,03810
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 3 g/l (20 °C)
Melting Point -57 °C
Molar Mass 128.22 g/mol
Boiling Point 157 - 162 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 2.7 hPa (25 °C)
Flash Point 43 °C
Refractive Index 1.4209 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.9 - 48 %(V)
Density 0.82 g/cm3 (20 °C)