3-Metylbutanon zS, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
Synonyms: Isopropyl Methyl Ketone, 3-Methyl-2-butanone
MQ200
8.05966.0250 8.05966.1000 8.05966.9046 8.05966.9020
8.05966.0250EA 768 SEK
8.05966.0250 8.05966.1000 8.05966.9046 8.05966.9020
3-Metylbutanon zS, Sigma-Aldrich®
3-Metylbutanon
Formel: C₅H₁₀O
MW: 86.13 g/mol
Kokpunkt: 94
Smältpunkt: –92 °C
Densitet: 0.8046 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: –3 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00008919
CAS nummer: 563-80-4
EINECS: 209-264-3
UN: 2397
ADR: 3 II
Merck Index: 12,06164
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 6 g/l (20 °C)
Melting Point -92 °C
Molar Mass 86.13 g/mol
Boiling Point 93 - 95 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 53.33 hPa (19.9 °C)
Flash Point -1 °C
Refractive Index 1.388 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.5 - 9 %(V)
Density 0.80 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 475 °C
Evaporation number 5.6