3,3-Dimethylbutanone för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
|
Fara
|
Synonyms:
1,1,1-Trimethylacetone, Methyl tert-butyl ketone, Pinacolone, tert-Butyl methyl ketone, 3,3-Dimethyl-2-butanone
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41645.0100
8.41645.0500
8.41645.0100EA
1560
SEK
8.41645.0100
8.41645.0500
3,3-Dimethylbutanone för syntes, Sigma-Aldrich®
3,3-Dimethylbutanone
Formel:
C₆H₁₂O MW: 100,16 g/mol Kokpunkt: 106 °C (1013 hPa) Smältpunkt: –53 °C Densitet: 0,803 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 5 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00008846 CAS nummer: 75-97-8 EINECS: 200-920-4 UN: 1993 ADR: 3,II Merck Index: 12,07594 |
Specifikation testresultat
Solubility | 19 g/l (25 °C) |
Melting Point | -53 °C |
Molar Mass | 100.16 g/mol |
Boiling Point | 105 - 106 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 33 hPa (20 °C) |
Flash Point | 5 °C |
Density | 0.808 g/cm3 (20 °C) |
Hazard Class | 3 |
Hazard Class Description | Flammable Liquid |