2-Ethylhexanal ≥97%
Leverantör: Thermo Scientific
Varning
B23471.18 B23471.30
B23471.18EA 720 SEK
B23471.18 B23471.30
2-Ethylhexanal ≥97%
2-Ethylhexanal
Purity: 97% CAS No.: 123-05-7 Molecular Formula: C8H16O Formula Weight: 128.21 Flash Point: 50°(122°F) Refractive Index: 1.4155 Melting Point: -100° Boiling Point: 163° Beilstein Reference: 1700556 UN No.: 1989 MDL No.: MFCD00006987
Formel: C₈H₁₆O
MW: 128,21 g/mol
Kokpunkt: 163 °C
Smältpunkt: < –100 °C
Densitet: 0,819
Flampunkt: 50 °C (122 °F)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00006987
CAS nummer: 123-05-7
EINECS: 204-596-5
UN: 1989
ADR: 3,III