1-Bromo-2-metylpropan för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01549.0250 8.01549.1000
8.01549.0250EA 615 SEK
8.01549.0250 8.01549.1000
1-Bromo-2-metylpropan för syntes, Sigma-Aldrich®
1-Bromo-2-metylpropan
Formel: C₄H₉Br
Kokpunkt: 91 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: –118 °C
Densitet: 1,265 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00000217
CAS nummer: 78-77-3
EINECS: 201-141-2
UN: 2342
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05152
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point -118 °C
Molar Mass 137.01 g/mol
Boiling Point 92 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 41 hPa (20 °C)
Flash Point 19 °C
Refractive Index 1.435 (20 °C, 589 nm)
Density 1.26 g/cm3 (20 °C)