n-Tridekan, Supelco®
Leverantör: Merck
Fara
Synonyms: Tridecane
M-Clarity™ quality level = MQ100
91490-5ML 91490-50ML
91490-5MLEA 714 SEK
91490-5ML 91490-50ML
n-Tridekan, Supelco®
n-Tridekan
Formel: H₃C(CH₂)₁₁CH₃
MW: 184,37 g/mol
Kokpunkt: 235,4 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: –5,5 °C
Densitet: 0,7564 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 79 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00008979
CAS nummer: 629-50-5
EINECS: 211-093-4
UN: 3295
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=43c42cf66160d11a4004d21e6323072eee43f1a5&vid=429d10b43d12bb8b5ae52637ab806995a9998f26&prid=web&clid=SAPDAM