n-Triacontane, Supelco®
Leverantör: Merck
MQ100
90270-1G 90270-250MG
90270-1GEA 2170 SEK
90270-1G 90270-250MG
n-Triacontane, Supelco®
n-Triacontane
Formel: H₃C(CH₂)₂₈CH₃
MW: 422.82 g/mol
Kokpunkt: 449.7
Smältpunkt: 65…67 °C
Densitet: 0.7797 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00009410
CAS nummer: 638-68-6
EINECS: 211-349-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=748eb4270d69d59f30cf6049c88f6e017abf84dc&vid=f60b819e90817869053b05819699c065c0bd7d76&prid=web&clid=SAPDAM