n-Tetradekan, Supelco®
Leverantör: Merck
Fara
Synonyms: Tetradecane
MQ100
87139-25ML 87139-5ML
87139-25MLEA 3260 SEK
87139-25ML 87139-5ML
n-Tetradekan, Supelco®
n-Tetradekan
Formel: H₃C(CH₂)₁₂CH₃
MW: 198.39 g/mol
Kokpunkt: 253.7
Smältpunkt: 6
Densitet: 0.7628 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 102 °C (closed cup)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00008986
CAS nummer: 629-59-4
EINECS: 211-096-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c124cfa995e1ef65c776d85169de44fe2aff9d56&vid=e119c3b067c5fc1d87f9d9593cc3fb62303f39b0&prid=web&clid=SAPDAM