n-Pentan, EMSURE® analytiskt reagens, Supelco®
Leverantör: Merck
|
Fara
|
Synonyms:
Pentan
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.07177.1000
1.07177.2500
1.07177.1000EA
1960
SEK
1.07177.1000
1.07177.2500
n-Pentan, EMSURE® analytiskt reagens, Supelco®
n-Pentan
Formel:
H₃C(CH₂)₃CH₃ MW: 72.15 g/mol Kokpunkt: 35…36 °C (1013 hPa) Smältpunkt: –130 °C Densitet: 0.63 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: –40 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00009498 CAS nummer: 109-66-0 EINECS: 203-692-4 UN: 1265 ADR: 3 II REACH: 01-2119459286-30 Merck Index: 13,07193 |
|
Specifikation testresultat
Solubility | 0.04 g/l (25 °C) |
Melting Point | -130 °C |
Molar Mass | 72.15 g/mol |
Boiling Point | 36 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 570 hPa (20 °C) |
Flash Point | -48 °C (refers to pure substance) |
Refractive Index | 1.358 |
Explosion Limit | 1.4 - 8 %(V) |
Density | 0.63 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 285 °C |