n-Pentadekan, Supelco®
Leverantör: Merck
|
Fara
|
Synonyms:
N-Pentadecane, Pentadecane
MQ100
76509-25ML
76509-5ML
76509-25MLEA
3270
SEK
76509-25ML
76509-5ML
n-Pentadekan, Supelco®
n-Pentadekan
Formel:
H₃C(CH₂)₁₃CH₃ MW: 212.42 g/mol Kokpunkt: 271 Smältpunkt: 13…15 °C Densitet: 0.768 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 132 Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00008990 CAS nummer: 629-62-9 EINECS: 211-098-1 UN: 3295 ADR: 3 III |