n-Pentadekan zS, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
Synonyms: N-Pentadecane, Pentadecane
MQ200
8.20953.0050 8.20953.0010
8.20953.0050EA 1130 SEK
8.20953.0050 8.20953.0010
n-Pentadekan zS, Sigma-Aldrich®
n-Pentadekan
Formel: H₃C(CH₂)₁₃CH₃
MW: 212.42 g/mol
Kokpunkt: 271
Smältpunkt: 13…15 °C
Densitet: 0.768 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 132
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00008990
CAS nummer: 629-62-9
EINECS: 211-098-1
UN: 3295
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 10 °C
Molar Mass 212.41 g/mol
Boiling Point 270 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 0.2 hPa (20 °C)
Flash Point 132 °C
Explosion Limit 0.45 - 6.5 %(V)
Density 0.77 g/cm3 (20 °C)
Viscosity Kinematic  - 7 mm2/s (40 °C)