n-Oktadekan, Supelco®
Leverantör: Merck
Synonyms: Octadecane
M-Clarity™ quality level = MQ100
74691-1G 74691-5G
74691-1GEA 233 SEK
74691-1G 74691-5G
n-Oktadekan, Supelco®
n-Oktadekan
Formel: H₃C(CH₂)₁₆CH₃
MW: 254,5 g/mol
Kokpunkt: 316,1 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 26…29 °C
Densitet: 0,7765 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 165 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00009007
CAS nummer: 593-45-3
EINECS: 209-790-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b253a27d5cee6ba584bcf5b8c9c67cbd0e0ff09c&vid=8118e1dd36e658bf68079e78c46f74dd7846c239&prid=web&clid=SAPDAM