Kalorimetrar, C 200
Leverantör: IKA
8802500 10002387
431-2900EA 0 SEK
431-2900 IKAA10002387
Kalorimetrar, C 200
Kalorimetrar
Kompakt och utrymmessparande, halvautomatisk kalorimeter för bestämning av kalorimetriska värden för vätskor och fasta ämnen.
  • Manuell syrgaspåfyllning och ventilering, manuell vattenberedning
  • Inkluderar externt nätanslutningsaggregat, förenligt med alla spänningar globalt mellan 100 - 240 V AC, 50/60 Hz; kalorimetern drivs med en låg driftspänning på 24 V DC
  • Lämplig för användning med programvaran Calwin C 5040 för kalorimetrar; övervakning och visualisering av mätproceduren
Lämplig för utbildningsändamål (t.ex. tekniska skolor, universitet) och för kommersiella, industriella laboratorier med ett litet antal prover. Fyra olika testprocedurer (isoperibol, dynamisk, tidsstyrd (automatisk antändning och beräkning av kalorimetriskt värde) eller manuell, användarberoende antändning och manuell beräkning) gör att den lätt kan anpassa till olika uppgifter.
Leveransinformation: Supplied with Basic device (measuring cell) C 200 incl. power pack and ignition adaptor, decomposition vessel C 5010 or decomposition vessel halogen resistant C 5012, conversion kit C 200.2, oxygen station C 248 and further consumables for installation and calibration.