n-Hexan ≥95%, PESTINORM® för analys av bekämpningsmedelsrester
Leverantör: VWR Chemicals
Fara
Synonyms: Hexyl hydride, Hexanen, Hexane
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
83661.320EA 1925 SEK
83661.320 83661.290 83661.400
n-Hexan ≥95%, PESTINORM® för analys av bekämpningsmedelsrester
n-Hexan
Formel: H₃C(CH₂)₄CH₃
MW: 86,18 g/mol
Kokpunkt: 69 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: –94,3 °C
Densitet: 0,659 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: –22 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00009520
CAS nummer: 110-54-3
EINECS: 203-777-6
UN: 1208
ADR: 3,II
REACH: 01-2119480412-44
Merck Index: 13,04712
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fabd698969eb09b591de207cbcb599c33689bf7f&vid=6163a91bd100d765e5ec6609f2f0397eed2128b2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Assay (on anhydrous substance) Min. 95,0%
Evaporation residue Max. 5 ppm
Water Max. 0,02 %
Pesticide analysis (Lindane/ECD) Max. 5 ng/l