n-Hexan, dehydrerad (högst 0,0100% H2O) ≥95%, GPR RECTAPUR® för syntes
Leverantör: VWR Chemicals
Fara
24580.290EA 630 SEK
24580.290 24580.324 24580.460 24580.550
n-Hexan, dehydrerad (högst 0,0100% H2O) ≥95%, GPR RECTAPUR® för syntes
n-Hexan
Formel: H₃C(CH₂)₄CH₃
Kokpunkt: 69 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: –94,3 °C
Densitet: 0,659 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: –22 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00009520
CAS nummer: 110-54-3
EINECS: 203-777-6
UN: 1208
ADR: 3,II
REACH: 01-2119480412-44
Merck Index: 13,04712
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fabd698969eb09b591de207cbcb599c33689bf7f&vid=c117cbd0b3ff2cab0e7f8e5a4bf7108f938081d5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Assay Min. 95 %
Evaporation residue Max. 50 ppm
Water Max. 100 ppm