Hexan (blandning av isomerer), TECHNICAL
Leverantör: VWR Chemicals
Fara
Synonyms: Hexanes, Isohexane
24574.323EA 925 SEK
24574.323 24574.298 24574.551 24574.367 24574.460
Hexan (blandning av isomerer), TECHNICAL
Hexan (blandning av isomerer)
Formel: H₃C(CH₂)₄CH₃
MW: 86,18 g/mol
Kokpunkt: 68…70 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: –95 °C
Densitet: 0,66 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: –22 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD02179311
CAS nummer: 110-54-3
EINECS: 203-777-6
UN: 1208
ADR: 3,II
Merck Index: 13,04712
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5c38497992e162315d0f3563bfcd3dc478422095&vid=b8b3614111eda65200a50270378d510d3d5d4977&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Boiling point 63 - 69 °C
Evaporation residue Max. 20 ppm