Hexan (blandning av isomerer), Environmental Grade for environmental analysis
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
|
Fara
|
Synonyms:
Hexanes, Isohexane
42386.K2
42386.K7
42386.K2EA
1050
SEK
42386.K2
42386.K7
Hexan (blandning av isomerer), Environmental Grade for environmental analysis
Hexan (blandning av isomerer)
CAS No.: 92112-69-1
Molecular Formula: C6H14
Formula Weight: 86.18
Flash Point:
Formel:
H₃C(CH₂)₄CH₃ Kokpunkt: 65…70 °C Smältpunkt: –95 °C Densitet: 0,67 Flampunkt: <–23 °C (–9 °F) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD02179311 CAS nummer: 110-54-3 EINECS: 295-570-2 UN: 1208 ADR: 3,II Merck Index: 13,04712 |