Hexan (blandning av isomerer) ≥98.5% ACS
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
|
Fara
|
Synonyms:
Hexanes, Isohexane
33321.K2
33321.M1
33321.K4
33321.K2EA
1100
SEK
33321.K2
33321.M1
33321.K4
Hexan (blandning av isomerer) ≥98.5% ACS
Hexan (blandning av isomerer)
Purity: 98.5+%
CAS No.: 92112-69-1
Molecular Formula: C6H14
Formula Weight: 86.18
Flash Point:
Formel:
H₃C(CH₂)₄CH₃ Kokpunkt: 65…70 °C Smältpunkt: –95 °C Densitet: 0,67 Flampunkt: <–23 °C (–9 °F) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD02179311 CAS nummer: 110-54-3 EINECS: 295-570-2 UN: 1208 ADR: 3,II Merck Index: 13,04712 |