Hexan (blandning av isomerer), extra dry 99.9%, AcroSeal®
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Fara
610371000 610370010
610371000.EA 520 SEK
610371000. 610370010.
Hexan (blandning av isomerer), extra dry 99.9%, AcroSeal®
Hexan (blandning av isomerer)
Formel: H₃C(CH₂)₄CH₃
Kokpunkt: 69 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: –95 °C
Densitet: 0,659 g/cm³
Flampunkt: –22 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD02179311
CAS nummer: 92112-69-1
EINECS: 203-777-6
UN: 1208
ADR: 3,II
Merck Index: 13,04712
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5c38497992e162315d0f3563bfcd3dc478422095&vid=7880d919bf16a88cca44241139a2be8054e77804&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless Liquid
Assay ≥99.9 % total C6 isomers
Water ≤50 ppm