Hexan (blandning av isomerer) 98+%, extra pure
Fara
Synonyms: Hexanes, Isohexane
176660010
ACRO176660010EA 525 SEK
ACRO176660010
Hexan (blandning av isomerer) 98+%, extra pure
Hexan (blandning av isomerer)
Formel: H₃C(CH₂)₄CH₃
MW: 86,18 g/mol
Kokpunkt: 69 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: –95 °C
Densitet: 0,659 g/cm³
Flampunkt: –22 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD02179311
CAS nummer: 92112-69-1
EINECS: 203-777-6
UN: 1208
ADR: 3,II
Merck Index: 13,04712
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5c38497992e162315d0f3563bfcd3dc478422095&vid=b8b3614111eda65200a50270378d510d3d5d4977&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3780 to 1.3820 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.05 %
GC ≥98.0 % (sum of isomers)
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %
Free acid (CH3COOH) ≤0.002 %