n-hexadekan, Supelco®
Leverantör: Merck
Fara
Synonyms: Hexadecane, Cetane
MQ100
52209-25ML 52209-5ML
52209-25MLEA 3070 SEK
52209-25ML 52209-5ML
n-hexadekan, Supelco®
n-hexadekan
Formel: H₃C(CH₂)₁₄CH₃
MW: 226.45 g/mol
Kokpunkt: 287
Smältpunkt: 18
Densitet: 0.77331 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 135 °C (closed cup)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00008998
CAS nummer: 544-76-3
EINECS: 208-878-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f5b5ed14a39c32e4f103bea929280f861f3eba8d&vid=136c735f0b11d6732b67593f9115da4ef3b4cc1a&prid=web&clid=SAPDAM