n-hexadekan för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
|
Fara
|
Synonyms:
Hexadecane, Cetane
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20633.0005
8.20633.0250
8.20633.1000
8.20633.9040
8.20633.0005EA
383
SEK
8.20633.0005
8.20633.0250
8.20633.1000
8.20633.9040
n-hexadekan för syntes, Sigma-Aldrich®
n-hexadekan
Formel:
H₃C(CH₂)₁₄CH₃ MW: 226.45 g/mol Kokpunkt: 287 Smältpunkt: 18 Densitet: 0.77331 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 135 °C (closed cup) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00008998 CAS nummer: 544-76-3 EINECS: 208-878-9 |
|
Specifikation testresultat
Solubility | (20 °C) insoluble |
Melting Point | 18 °C |
Molar Mass | 226.44 g/mol |
Boiling Point | 287 °C |
Vapor Pressure |
|
Flash Point | 135 °C |
Density | 0.77 g/cm3 (20 °C) |
Viscosity kinematic |