n-Heptadekan för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
Synonyms: N-heptadecane
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20616.0050 8.20616.0010
8.20616.0050EA 776 SEK
8.20616.0050 8.20616.0010
n-Heptadekan för syntes, Sigma-Aldrich®
n-Heptadekan
Formel: H₃C(CH₂)₁₅CH₃
MW: 240,47 g/mol
Kokpunkt: 302,1 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 21,2 °C
Densitet: 0,7783 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 148 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00009002
CAS nummer: 629-78-7
EINECS: 211-108-4
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 22 °C
Molar Mass 240.47 g/mol
Boiling Point 302 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 0.1 hPa (20 °C)
Flash Point 148 °C
Density 0.78 g/cm3 (20 °C)
Viscosity Kinematic  - 7 mm2/s (40 °C)