n-dodekan, Supelco®
Leverantör: Merck
|
Fara
|
Synonyms:
Dodecane
MQ100
44010-25ML
44010-5ML
44010-25MLEA
3130
SEK
44010-25ML
44010-5ML
n-dodekan, Supelco®
n-dodekan
Formel:
H₃C(CH₂)₁₀CH₃ MW: 170.34 g/mol Kokpunkt: 216 Smältpunkt: –9.6 °C Densitet: 0.7487 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 74 Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00008969 CAS nummer: 112-40-3 EINECS: 203-967-9 |