n-dodekan, Supelco®
Leverantör: Merck
Fara
Synonyms: Dodecane
MQ100
44010-25ML 44010-5ML
44010-25MLEA 3130 SEK
44010-25ML 44010-5ML
n-dodekan, Supelco®
n-dodekan
Formel: H₃C(CH₂)₁₀CH₃
MW: 170.34 g/mol
Kokpunkt: 216
Smältpunkt: –9.6 °C
Densitet: 0.7487 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 74
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00008969
CAS nummer: 112-40-3
EINECS: 203-967-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=59680b595c18cf0cca4ce3d406e2969607f0d442&vid=fa740fd3e72e63a3ba0db89bba23a8f1375f3b55&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
SPECIFIKATIONER
Environmentally Preferable