n-dodekan ≥99% för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
Synonyms: Dodecane
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20543.0100 8.20543.0250 8.20543.1000 8.20543.9019 8.20543.0025
8.20543.0100EA 673 SEK
8.20543.0100 8.20543.0250 8.20543.1000 8.20543.9019 8.20543.0025
n-dodekan ≥99% för syntes, Sigma-Aldrich®
n-dodekan
Formel: H₃C(CH₂)₁₀CH₃
MW: 170,34 g/mol
Kokpunkt: 216 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: –9,6 °C
Densitet: 0,7487 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 85,5 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00008969
CAS nummer: 112-40-3
EINECS: 203-967-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=616d3d75a63f52fbe2a8be1681d9233be6dc0928&vid=65a178c9fb2159da512ce61e943241028a0bc5f9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Assay (GC, area%) ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C) 0.748 - 0.749
Identity (IR) passes test