n-dekan, Supelco®
Leverantör: Merck
Fara
MQ100
30540-25ML 30540-5ML
30540-25MLEA 2660 SEK
30540-25ML 30540-5ML
n-dekan, Supelco®
n-dekan
Formel: H₃C(CH₂)₈CH₃
MW: 142.28 g/mol
Kokpunkt: 174.1
Smältpunkt: –30 °C
Densitet: 0.73 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 46
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00008954
CAS nummer: 124-18-5
EINECS: 204-686-4
UN: 2247
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=af0bd610db7d04d8b63dabccd1d489c8b78a0446&vid=0774bc168859766f4d64d7ec054a5f9906a1cef9&prid=web&clid=SAPDAM