n-dekan för syntes
Leverantör: Merck
|
Fara
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03405.0100
8.03405.0250
8.03405.1000
8.03405.0100EA
724
SEK
8.03405.0100
8.03405.0250
8.03405.1000
n-dekan för syntes
n-dekan
Formel:
H₃C(CH₂)₈CH₃ Kokpunkt: 174,1 °C (1013 hPa) Smältpunkt: –30 °C Densitet: 0,73 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 46 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00008954 CAS nummer: 124-18-5 EINECS: 204-686-4 UN: 2247 ADR: 3,III |
|
Specifikation testresultat
Solubility | 0.00005 g/l (25 °C) |
Melting Point | -30 °C |
Molar Mass | 142.28 g/mol |
Boiling Point | 174 °C |
Vapor Pressure | 1 hPa (16 °C) |
Flash Point | 51 °C |
Refractive Index |
|
Explosion Limit | 0.7 - 5.4 %(V) |
Density | 0.73 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 208 °C |