Natriumdodecylsulfat ≥99.0% för biokemi, speciellt renat
Leverantör: VWR Chemicals
Fara
Synonyms: Dodecyl sulphate sodium salt, Sodium dodecyl sulfate, Dodecyl sulphuric acid sodium salt, Lauryl sulphate sodium salt, Sodium lauryl sulphate
44215HNEA 5300 SEK
44215HN 44215LT
Natriumdodecylsulfat ≥99.0% för biokemi, speciellt renat
Natriumdodecylsulfat
Formel: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
MW: 288.38 g/mol
Smältpunkt: 204…207 °C
Densitet: 1.1 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 100 °C (closed cup)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00036175
CAS nummer: 151-21-3
EINECS: 205-788-1
UN: 1325
ADR: 4.1 III
REACH: 01-2119489461-32
Merck Index: 14,08636
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe4cb1741fba41f699a3be006d0b01b1b551898c&vid=c6df9a86fc351b319e68cc79c1c17f733b4fec67&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Assay (calculated on anhydrous) Min. 99.0 %
Assay (C12 compounds)(calc.on anhydrous) Min. 98.5 %
IR Spectrum Passes test
Cl (Chloride) Max. 0.03 %
PO4 (Phosphate) Max. 1 ppm
Pb (Lead) Max. 2 ppm
Absorbance (220-350 nm) (3 %) Max. 0.1