Natriumdodecylsulfat 98% för biokemi, för elektrofores
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
|
Fara
|
419530010
419531000
419530050
ACRO419530010EA
8500
SEK
ACRO419530010
ACRO419531000
ACRO419530050
Natriumdodecylsulfat 98% för biokemi, för elektrofores
Natriumdodecylsulfat
Formel:
CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na Smältpunkt: 206 °C Densitet: 1,1 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: >150 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00036175 CAS nummer: 151-21-3 EINECS: 205-788-1 UN: 1325 ADR: 4.1,III Merck Index: 14,08636 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | White Crystalline powder or flakes |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤1 % (1 g, 105°C, 3 h) |
Solubility | (3 % in water) Clear colorless |
GC | ≥97.5 % |
UV | at 280 nm A: ≤0.04 |
Chloride (Cl) | ≤500 ppm |