1,2-Ethanedithiol ≥99.0% för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
Synonyms: 1.2-Ethanedithiol, 1,2-Dimercaptoethane
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00795.0100 8.00795.0500
8.00795.0100EA 1500 SEK
8.00795.0100 8.00795.0500
1,2-Ethanedithiol ≥99.0% för syntes, Sigma-Aldrich®
1,2-Ethanedithiol
Formel: C₂H₆S₂
Kokpunkt: 146…149 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: –41 °C
Densitet: 1,374 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 44 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00004892
CAS nummer: 540-63-6
EINECS: 208-752-3
UN: 1228
ADR: 3 (6.1),III
Merck Index: 13,03760
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point -41 °C
Molar Mass 94.20 g/mol
Boiling Point 146 - 149 °C
Vapor Pressure 5.3 hPa (23 °C)
Flash Point 44 °C
Density 1.12 g/cm3 (20 °C)
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable liquid