1-Propanethiol för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
Synonyms: n-Propanethiol, Propyl mercaptan, n-Propyl mercaptan, 1-Mercaptopropane
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07529.0005 8.07529.0250
8.07529.0005EA 314 SEK
8.07529.0005 8.07529.0250
1-Propanethiol för syntes, Sigma-Aldrich®
1-Propanethiol
Formel: C₃H₈S
MW: 76,16 g/mol
Kokpunkt: 67 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: –113 °C
Densitet: 0,82995 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: –14 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00004900
CAS nummer: 107-03-9
EINECS: 203-455-5
UN: 2402
ADR: 3,II
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 1.9 g/l (25 °C)
Melting Point -113 °C
Molar Mass 76.16 g/mol
Boiling Point 67 - 68 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 165 hPa (20 °C)
Flash Point -34 °C
Refractive Index 1.438 (20 °C, 589 nm)
Density 0.84 g/cm3 (20 °C)