Etantiol för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
Synonyms: Etylmerkaptan
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00796.0250 8.00796.1000
8.00796.0250EA 772 SEK
8.00796.0250 8.00796.1000
Etantiol för syntes, Sigma-Aldrich®
Etantiol
Formel: C₂H₆S
MW: 62,14 g/mol
Kokpunkt: 35 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: –148 °C
Densitet: 0,846 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: –45 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00004887
CAS nummer: 75-08-1
EINECS: 200-837-3
UN: 2363
ADR: 3,I
Merck Index: 12,03771
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 6.8 g/l (20 °C)
Melting Point -148 °C
Molar Mass 62.14 g/mol
Boiling Point 35 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 576 hPa (20 °C)
Flash Point -45 °C
Refractive Index 1.4306 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2.8 - 18 %(V)
Density 0.84 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 295 °C