1-Butanethiol för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
Synonyms: 1-Mercaptobutane, n-Butanethiol, NBM, n-Butyl mercaptan
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01587.0100 8.01587.0500 8.01587.9048
8.01587.0100EA 655 SEK
8.01587.0100 8.01587.0500 8.01587.9048
1-Butanethiol för syntes, Sigma-Aldrich®
1-Butanethiol
Formel: C₄H₁₀S
MW: 90.19 g/mol
Kokpunkt: 98
Smältpunkt: –116 °C
Densitet: 0.841 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00004905
CAS nummer: 109-79-5
EINECS: 203-705-3
UN: 2347
ADR: 3 II
Merck Index: 12,01611
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 0.597 g/l (20 °C)
Melting Point -116 °C
Molar Mass 90.18 g/mol
Boiling Point 97 - 99 °C
Vapor Pressure 61 hPa (25 °C)
Flash Point 12 °C
Refractive Index 1.4425 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.4 - 11.3 %(V)
Density 0.84 g/cm3 (20 °C)