Glycerin för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18709.1000
8.18709.9025
8.18709.5000
8.18709.1000EA
1540
SEK
8.18709.1000
8.18709.9025
8.18709.5000
Glycerin för syntes, Sigma-Aldrich®
Glycerin
Formel:
HOCH₂CH(OH)CH₂OH Kokpunkt: 290 °C (1013 hPa) Densitet: 1,26 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 177 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00004722 CAS nummer: 56-81-5 EINECS: 200-289-5 Merck Index: 13,04497 |