1,6-Hexanediol för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.04308.0100
8.04308.1000
8.04308.9050
8.04308.0100EA
486
SEK
8.04308.0100
8.04308.1000
8.04308.9050
1,6-Hexanediol för syntes, Sigma-Aldrich®
1,6-Hexanediol
Formel:
C₆H₁₄O₂ Kokpunkt: 250 °C (1013 hPa) Smältpunkt: 39…42 °C Densitet: 1,12 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00002985 CAS nummer: 629-11-8 EINECS: 211-074-0 Merck Index: 13,04709 |
Specifikation testresultat
Solubility | 5000 g/l (20 °C) |
Melting Point | 39 - 42 °C |
Molar Mass | 118.17 g/mol |
Bulk Density | 530 kg/m3 |
Boiling Point | 253 - 260 °C |
Vapor Pressure |
|
Flash Point | 147 °C |
Explosion Limit | 6.6 - 16 %(V) |
Density | 1.12 g/cm3 (20 °C) |
pH | 7.6 (900 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 320 °C |