Metanol ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM®, isokratisk skala för HPLC
Leverantör: VWR Chemicals
|
Fara
|
Synonyms:
Wood alcohol, Methyl alcohol, Hydroxy methane, Carbinol
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
20837.320EA
710
SEK
20837.320
20837.360
20837.9010
20837.9030
Metanol ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM®, isokratisk skala för HPLC
Metanol
Formel:
CH₃OH MW: 32.04 g/mol Kokpunkt: 64.6 °C (1013 hPa) Smältpunkt: –98 °C Densitet: 0.7918 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 11 °C (closed cup) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00004595 CAS nummer: 67-56-1 EINECS: 200-659-6 UN: 1230 ADR: 3 (6.1) II REACH: 01-2119433307-44 Merck Index: 13,05984 |
|
Specifikation testresultat
Assay (GC) | Min. 99.8 % |
Acidity | Max. 0.0005 meq/g |
Alkalinity | Max. 0.0003 meq/g |
Evaporation residue | Max. 5 ppm |
Water | Max. 0.05 % |
Absorbance (220 nm) | Max. 0.4 |
Absorbance (240 nm) | Max. 0.15 |
Absorbance (260 nm) | Max. 0.02 |
Transmittance (220 nm) | Min. 45 % |
Transmittance (240 nm) | Min. 75 % |
Transmittance (260 nm) | Min. 96 % |