Metanol, EMPARTA® ACS analytiskt reagens, Supelco®
Leverantör: Merck
|
Fara
|
Synonyms:
Hydroxy methane, Carbinol, Wood alcohol, Methyl alcohol
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.07018.2511
1.07018.9026
1.07018.2511UK
1.07018.4000
1.07018.2511EA
532
SEK
1.07018.2511
1.07018.9026
MERC1.07018.2511UK
1.07018.4000
Metanol, EMPARTA® ACS analytiskt reagens, Supelco®
Metanol
Formel:
CH₃OH MW: 32,04 g/mol Kokpunkt: 64,6 °C (1013 hPa) Smältpunkt: –98 °C Densitet: 0,7918 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 11 °C (closed cup) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00004595 CAS nummer: 67-56-1 EINECS: 200-659-6 UN: 1230 ADR: 3 (6.1),II REACH: 01-2119433307-44 Merck Index: 13,05984 |
Specifikation testresultat
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | -98 °C |
Molar Mass | 32.04 g/mol |
Vapor Pressure | 128 hPa (20 °C) |
Flash Point | 10 °C |
Refractive Index | 1.33 |
Explosion Limit | 5.5 - 44 %(V) |
Density | 0.792 g/cm3 (20 °C) |
pH | 64.5 °C (1013 hPa) |
Ignition Point | 455 °C DIN 51794 |
Evaporation Number | 6.3 |