Etanol absolut ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM®, gradient grade för HPLC
Leverantör: VWR Chemicals
Fara
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
153385EEA 530 SEK
153385E 153386F 153385EDP 153386FDP
Etanol absolut ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM®, gradient grade för HPLC
Etanol
Observera: WARNING : This alcohol is regulated. Please contact VWR.
Formel: C₂H₅OH
Kokpunkt: 78,3 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: –117 °C
Densitet: 0,7895 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 12 °C (closed cup)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00003568
CAS nummer: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
UN: 1170
ADR: 3,II
REACH: 01-2119457610-43
Merck Index: 12,03806
Order Now
Specifikation testresultat
Assay (calculated on anhydrous) Min. 99.8 %
Acidity Max. 0.0001 meq/g
Alkalinity Max. 0.0003 meq/g
Evaporation residue Max. 10 ppm
Water Max. 0.2 %
Absorbance (250 nm.) Max. 0.05
Absorbance (280 nm.) Max. 0.01
Transmittance (220 nm.) Min. 50%
Transmittance (225 nm.) Min. 60%
Transmittance (240 nm.) Min. 85%
Transmittance (250 nm.) Min. 90%
Transmittance (from 260 nm.) Min. 98%
Transmittance (280 nm.) Min. 98%
Gradient (254 nm.) Max. 2 mAU.