Etanol absolut ≥99.8%, Electran för molekylärbiologi
Leverantör: VWR Chemicals
Fara
437433TEA 1175 SEK
437433T 437433TDP 437435L
Etanol absolut ≥99.8%, Electran för molekylärbiologi
Etanol
Beställningsinformation: WARNING : This alcohol is regulated. Please contact VWR.
Formel: C₂H₅OH
Kokpunkt: 78,3 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: –117 °C
Densitet: 0,7895 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 12 °C (closed cup)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00003568
CAS nummer: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
UN: 1170
ADR: 3,II
REACH: 01-2119457610-43
Merck Index: 12,03806
Order Now
Specifikation testresultat
Assay Min. 99.8 %
Appearance Clear colourless liquid
DNases (exo- and endonucleases) Not detected
RNases Not detected
Proteases Not detected
Acidity or alkalinity Max. 0.0002 meq/g
Heavy metals (as Pb) Max. 1 ppm
Non-volatile residue Max. 0.0010 %
Water Max. 0.2 %