3-Pentanol för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Varning
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07502.0100 8.07502.0500
8.07502.0100EA 1110 SEK
8.07502.0100 8.07502.0500
3-Pentanol för syntes, Sigma-Aldrich®
3-Pentanol
Formel: C₅H₁₂O
MW: 88,15 g/mol
Kokpunkt: 116 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: –8 °C
Densitet: 0,82 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 33 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00004574
CAS nummer: 584-02-1
EINECS: 209-526-7
UN: 1105
ADR: 3,III
Merck Index: 13,07197
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2ec7192926b50615dfac930445c63174c6221a44&vid=225876315ea18b430573d60134b364119ecb753f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 55 g/l (30 °C)
Melting Point -8 °C
Molar Mass 88.14 g/mol
Boiling Point 115 - 116 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 11.69 hPa (25 °C)
Flash Point 33 °C
Refractive Index 1.4096 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.2 - 8 %(V)
Density 0.82 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 360 °C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid